Documentos Principais
JRD1333
2-(4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)ethanol
AldrichCPR
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.831,00
R$ 3.831,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.831,00
About This Item
Fórmula linear:
C14H13FO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
R$ 3.831,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(OC2=CC=C(CCO)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H13FO2/c15-12-3-7-14(8-4-12)17-13-5-1-11(2-6-13)9-10-16/h1-8,16H,9-10H2
chave InChI
SFQFHGOMYGISKK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)