Documentos Principais
JKA13005
Sigma-Aldrich
mPEG5-Acrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2OCOCHCH2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)