Documentos Principais
JKA12011
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.193,00
R$ 4.193,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.193,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
R$ 4.193,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
NH2-PEG8-NH2,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C16H36N2O7/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h1-18H2
chave InChI
MWECBIRKDAZDRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)