Documentos Principais
IDF00006
Sigma-Aldrich
6-Methoxychromanone
AldrichCPR
Sinônimo(s):
6-Methoxy-4-chromanone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.308,00
R$ 1.308,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.308,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 1.308,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(OCC1)C=CC(OC)=C2
InChI
1S/C10H10O3/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(11)13-9/h3-4,6H,2,5H2,1H3
chave InChI
BFRVCQPRUJFVFU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informações legais
Product of Indofine
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)