Documentos Principais
HAM60676-01
Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
left valve
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.843,00
R$ 1.843,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.843,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.843,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Materiais
PTFE/CTFE
aluminum housing
Características
left valve
Parâmetros
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
conector
1/4-28 thread
adequação
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
Descrição geral
The Microlab 600 uses a universal valve that can support single dispensing, dual dispensing, diluting, and continuous dispensing. This valve functions on all Microlab 600 units. The valve has an aluminum housing with a PTFE-rotary plug. Syringes connect into the 5/16-32 threaded port.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)