Documentos Principais
H48204
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)AsO3H2
Número CAS:
Peso molecular:
263.04
Beilstein:
1976533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
chave InChI
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)