Key Documents
H37806
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(CH3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pb
313 °C (lit.)
pf
129-131 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)