Documentos Principais
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
161.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
85%
pf
217 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
chave InChI
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder sodium chloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)