H24402
2-Hydroxycyclohexanone dimer
97%
Sinônimo(s):
Adipoin, NSC 117392
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
pf
100-107 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
chave InChI
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
- Tandem oxidation coupling reactions with diamines
- Asymmetric allylic alkylation of enolates
- Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?