Documentos Principais
GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper hard
Sinônimo(s):
FA145116
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.014,00
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.014,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 999-874-40
Comprimento
20 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)