Documentos Principais
GF99970082
Aluminum
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinônimo(s):
AL007500
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101705
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 999-700-82
resistividade
2.6548 μΩ-cm
Comprimento
100 mm
D.E.
12.0 mm
espessura da parede
0.5 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)