Documentos Principais
GF99782993
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE040210
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 997-829-93
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)