Documentos
GF99723684
Zirconium
rod, 16 mm diameter, length 200 mm, purity 99.2%
Sinônimo(s):
ZR007938
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.2%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 997-236-84
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
200 mm
diâmetro
16 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N