GF99214364
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607920
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 992-143-64
Comprimento
450 mm
diâmetro
2.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)