GF98973613
Carbon
rod, 50mm, diameter 0.5mm, graphite, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007906, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.95%
forma
rod
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 989-736-13
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho diâmetro
50 mm × 1.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N