Key Documents
GF98831818
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 200 m
Sinônimo(s):
B 005908
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 988-318-18
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Comprimento
200 m
diâmetro
0.080 mm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N