Documentos Principais
GF98781968
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 20 m, cord diameter 6mm
Sinônimo(s):
ET305740
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.541,00
R$ 6.541,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.541,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 6.541,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 987-819-68
Comprimento
20 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)