Documentos Principais
GF98781496
Beryllium
foil, thickness 1.0 mm, purity 99%, size 100 × 100 mm
Sinônimo(s):
BE000330, Glucinium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Be
Número CAS:
Peso molecular:
9.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
1198 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 987-814-96
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.0 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1278 °C (lit.)
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
chave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)