GF98669873
Aluminum
tube, square section, 500mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL007750
About This Item
Ensaio
≥99.5%
forma
tubes
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 986-698-73
resistividade
2.6548 μΩ-cm
C × espessura
500 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3