GF98483765
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinônimo(s):
FE026010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 984-837-65
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)