Documentos Principais
GF98140552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.023 mm, L 0.5 m, ohms/square 2
Sinônimo(s):
ES301923
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 981-405-52
Comprimento
0.5 m
espessura
0.023 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)