Documentos Principais
GF97054296
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
FE080600
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 970-542-96
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)