Documentos Principais
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 5 m, coil width 20 mm
Sinônimo(s):
CO840230
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 969-792-91
Comprimento
5 m
largura da espiral
20 mm
espessura
0.023 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)