Documentos Principais
GF96916573
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 20m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
Sinônimo(s):
NI050311
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.258,00
R$ 6.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.258,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
temper (hard)
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 969-165-73
C × L × espessura
20 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)