Documentos Principais
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
Sinônimo(s):
OX307929
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.200,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.200,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 968-956-47
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
25 mm
cor
yellow
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)