GF96794409
Palladium
wire reel, 25m, diameter 0.125mm, hard, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD005120
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 967-944-09
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N