Documentos Principais
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
Sinônimo(s):
CU077950
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.296,00
R$ 7.296,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.296,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 7.296,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 965-738-42
Comprimento
500 mm
diâmetro
20 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)