Documentos
GF96563942
Magnesium
foil, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG000290
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 965-639-42
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.15 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N