GF96367977
Palladium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, permanent polyester support, 99.75%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000190
About This Item
Ensaio
≥99.75%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 963-679-77
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)