Documentos Principais
GF95871471
Titanium-molybdenum alloy, Ti84Mo16
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinônimo(s):
TI186010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.985,00
R$ 16.985,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.985,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 16.985,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-714-71
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)