GF95868365
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000400, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.95%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-683-65
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
150 × 150 mm × 0.125 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N