Documentos Principais
GF95830959
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 0.38mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF210340
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.215,00
R$ 4.215,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.215,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.215,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-309-59
tamanho × espessura
0.5 m × 0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)