Documentos Principais
GF95658216
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 90 x 150mm, 0.0065mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinônimo(s):
CU070230
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.683,00
R$ 2.683,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.683,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 2.683,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
not light tested (nlt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 956-582-16
tamanho × espessura
90 mm × 150 mm × 0.0065 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)