Documentos Principais
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Sinônimo(s):
TI010251
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.950,00
R$ 6.950,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 6.950,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 955-786-11
Comprimento
0.1 m
largura da espiral
120 mm
espessura
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)