Documentos Principais
GF95543680
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 50pcs
Sinônimo(s):
FE246805
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
spheres (grade 100)
qualidade
precision sphere
embalagem
1 ea of 50 pieces
fabricante/nome comercial
Goodfellow 955-436-80
Diâmetro
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)