Key Documents
GF95262396
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 2 m, condition metallic glass
Sinônimo(s):
FE845020
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 952-623-96
Comprimento
2 m
diâmetro
0.02 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)