Documentos Principais
GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Sinônimo(s):
AL625720
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 951-246-07
Comprimento
2 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)