Documentos Principais
GF95073532
Polyimide
(PI), rod, diam. 50.8 mm, L 50 mm, grade meldin 7001
Sinônimo(s):
IM307960
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.827,00
R$ 16.827,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.827,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 16.827,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 950-735-32
Comprimento
50 mm
Diâmetro
50.8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)