Documentos Principais
GF94915716
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, length 500 mm, outside diameter 3.17 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinônimo(s):
CU027510
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 949-157-16
Comprimento
500 mm
D.E.
3.17 mm
espessura da parede
0.455 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)