Documentos Principais
GF94811092
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 200 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinônimo(s):
FF217300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 948-110-92
Comprimento
200 mm
D.E.
2.1 mm
espessura da parede
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)