Documentos Principais
GF94677733
Stainless steel - AISI 347
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, weight 50 g, condition atomized
Sinônimo(s):
FE236010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.234,00
R$ 2.234,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.234,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.234,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 946-777-33
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)