Documentos Principais
GF94586440
Rhenium
foil, thickness 0.03 mm, length 0.5 m, coil width 0.76 mm
Sinônimo(s):
RE000220
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.532,00
R$ 4.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.532,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 945-864-40
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
0.76 mm
espessura
0.03 mm
p.e.
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)