Documentos Principais
GF94224090
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
5000m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE065130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 34.030,00
R$ 34.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 34.030,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 34.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 942-240-90
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)