Documentos Principais
GF93690401
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 5m coil, 0.075mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE220260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.675,00
R$ 11.675,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.675,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 11.675,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 936-904-01
tamanho × espessura
5 m × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)