GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinônimo(s):
NI055892
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 935-739-28
Comprimento
50 m
Diâmetro
0.30 mm
espessura de isolamento
0.030 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)