Documentos Principais
GF92936919
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
AL136011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.894,00
R$ 6.894,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.894,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 6.894,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 929-369-19
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)