Documentos Principais
GF92930014
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 100 × 100 mm
Sinônimo(s):
FE020210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.265,00
R$ 7.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.265,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 929-300-14
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.008 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)