Documentos
GF92889387
Lead
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
PB006022
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 928-893-87
resistividade
20.65 μΩ-cm
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney