Documentos Principais
GF92541641
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PT285140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 21.689,00
R$ 21.689,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 21.689,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 21.689,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 925-416-41
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)