Documentos
GF92381575
Palladium
powder, 3 max. part. size (micron), weight 2 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
PD006016
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Número CAS:
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 923-815-75
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
peso
2 g
tamanho máximo de partícula
3 (micron)
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N